Learn More
Ethanethiol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethanethiol |
| CAS | 75-08-1 |
| Note sul grado di purezza | GC |
| Formula molecolare | C2 H6 S |
| Quantità | 100 mL |
| Sinonimo | Ethyl hydrosulfide, Ethyl mercaptan, Ethyl thioalcohol, Mercaptoethane, NSC 93877, Thioethanol, Thioethyl alcohol |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCS |
| IUPAC Name | ethanethiol |
| Molecular Weight (g/mol) | 62.134 |
| Vedi altri risultati |