Learn More
Ethanol, 99.8%, for Analysis, Absolute
Codice prodotto. 11924051 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11924051 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Codice prodotto. 11924051 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 445730010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    139.00€ / 1L
    Risparmia 12.00€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
99.8% Ethanol for Analysis in a glass bottle. | CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • 99.8% Ethanol for Analysis, Absolute
  • GHS P Statement: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. Wear eye protection/face protection. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64-17-5
Formula molecolare C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 46.07
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name etanolo
SMILES CCO
Specifications
Materiale o nome chimico Ethanol
Punto di fusione -114.0°C
Densità 0.7900 g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 12°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Gravità specifica 0.79
Formula lineare CH3CH2OH
Viscosità 1.2 mPa.s (20°C)
Indice di Merck 15, 3814
Punti di ebollizione 78.0°C
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: completely soluble.
Peso formulazione 46.07
Grado Analytical
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethanol
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use