Learn More
Ethanol, 70%, technical, not denaturated
Codice prodotto. 13287993 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 L
Imballaggio:
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13287993 5 L Plastic Drum 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Codice prodotto. 13287993 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 444280050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    120.00€ / 5L
    Risparmia 9.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethanol
Punto di fusione -48.0°C
CAS 64-17-5
Quantità 5 L
Punto d'infiammabilità 21°C
Imballaggio Plastic Drum
Intervallo percentuale saggio 70%
Formula molecolare C2H6O
Formula lineare CH3CH2OH
Indice di Merck 15, 3814
Punti di ebollizione 85.0°C to 90.0°C
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble.
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
IUPAC Name etanolo
Molecular Weight (g/mol) 46.07
Peso formulazione 46.07
Grado Caratteristiche
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethanol, 60%, technical
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use