Learn More
Ethanol 95% (v/v), Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10510153 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in HDPE
Plastic Container
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
500mL
5L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10510153 500 mL Amber Glass Bottle 500mL
10681533 1 L Amber Glass Bottle 1L
10040602 2.5 L Amber Glass Bottle 2.50L
10572143 2.5 L Flacone in HDPE 2.50L
12666697 2.5 L Plastic-coated Glass Bottle 2.50L
10305752 5 L Flacone in HDPE 5L
10447492 10 L Plastic Container 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Codice prodotto. 10510153 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore E/0500DF/08
Discount Lab Supplies
Usa il codice promozionale 28170
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Identificatori chimici
CAS 64-17-5
Formula molecolare C2H6O
Numero MDL 3568
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC Name etanolo
SMILES CCO
Specifica
Punto di fusione -114°C
Colore Colorless
Quantità 500 mL
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Punti di ebollizione 78°C
Molecular Weight (g/mol) 46.069
Peso formulazione 46.07g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethanol (95% v/v)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.