Learn More
Ethanol 96% v/v, Certified AR for analysis, meets analytical specification of BP and Ph. Eur., Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10608932 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in HDPE
Metal Can
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10608932 25 L Metal Can 25L
10332562 2.5 L Amber Glass Bottle 2.50L
10703753 5 L Flacone in HDPE 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Codice prodotto. 10608932 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore E/0555DF/25
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
C2H6O, CAS Number-64-17-5, 2.5L, 78 deg.C, CHEBI:16236, Colorless, 46.07g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, -114 deg.C, 3568, Amber glass bottle, Liquid, 702
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-17-5
Formula molecolare C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 46.07
Numero MDL 3568
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC Name etanolo
SMILES CCO
Specifica
Punto di fusione -114°C
Colore Colorless
Quantità 25 L
Imballaggio Metal Can
Forma fisica Liquido
Punti di ebollizione 78°C
Peso formulazione 46.07g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethanol (96% v/v)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.