Learn More
Ethanol, 99.5%, BAKER HPLC ANALYZED, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10538071 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10538071 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Codice prodotto. 10538071 Fornitore JT Baker N. del fornitore 8462.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.22€
    378.25€ / 2.5L
    Risparmia 34.97€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
HPLC grade ethanol for use in High Performance Liquid Chromatography, packaged in 2.5L glass bottles.
BAKER ANALYZED™ HPLC grade reagents are a group of high purity solvents, buffer salts, and mobile phase modifiers for use in analytical and preparative separations. They are optimized for Liquid Chromatography applications, including high performance liquid chromatography, gel permeation chromatography and UV-spectrophotometric analysis.
  • Manufactured and tested to assure interference-free separations
  • Highly characterized reagents that have unmatched lot-to-lot consistency
  • Minimizes recalibration or instrument adjustments
  • Solvents are controlled for high assay and low UV absorption, fluorescence, residue and water
  • An Actual Lot Analysis is provided on the label
Specifica
Materiale o nome chimico Ethanol
Punto di fusione −114.5°C
Absorbance Max. 0.7 at 210nm, Max. 0.1 at 240nm, Max. 0.01 at 260nm
CAS 64-17-5
Colore Colorless
Densità 0.79g/cm3
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione Lower: 3.5 Vol %, Upper: 15 Vol %
Punto d'infiammabilità 12°C
Punto di combustione 425°C
Odore Alcohol
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione Max. 0.001%
Formula molecolare C2H5OH
Viscosità 1.2 mPas at 20°C
Acqua Max. 0.2%
Sinonimo Absolute Ethanol
Punti di ebollizione 78°C
Informazioni di solubilità 1g/L in water
Molecular Weight (g/mol) 46.07
Percent Purity ≥99.5%
Grado TFGlobal,Staged,GID_900000000965613,MTS_Chemicals,dimGrade
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethanol BAKER HPLC ANALYZED
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol