Learn More
Ethanol, 99.5%, Extra Dry, absolute, AcroSeal™
Codice prodotto. 10617864 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10617864 100 mL Flacone in vetro AcroSeal™ 100mL
10483195 1 L Flacone in vetro AcroSeal™ 1L
10646134 2.5 L Flacone in vetro AcroSeal™ 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Codice prodotto. 10617864 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 397691000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.60€
    59.70€ / 100mL
    Risparmia 4.90€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Ethanol, >-99.5%, C2H6O, CAS Number-64-17-5, 7732-18-5, algrain, alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, alcohol, ethyl alcohol, anhydrol, methylcarbinol, tecsol, grain alcohol, 100mL, CHEBI:16236, Colorless, 0.7900g/mL, 46.07, Extra Dry, Danger, GHS P Statement Highly flammable liquid and vapor. | CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46.069 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-17-5 , 7732-18-5
Formula molecolare C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 46.069
Numero MDL MFCD00003568
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC Name etanolo
SMILES CCO
Specifica
Materiale o nome chimico Ethanol
Nota nome Extra Dry
Colore Colorless
Densità 0.7900g/mL
Quantità 100 mL
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Formula lineare CH3CH2OH
Numero UN 1170
Acqua 0.005% max.
Indice di Merck 15, 3814
Peso formulazione 46.07
Percent Purity ≥99.5%
Grado Ultrasecco
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use