Learn More
Ethanol 99%+, Absolute, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number 10048291
202.33 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21953" per avere il tuo prezzo promozionale.
33.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22914" per avere il tuo prezzo promozionale.
17.60 EUR valido fino al 2024-03-30
Usa il codice promo "21663" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in vetro color ambra
HDPE Bottle
Metal Can
Plastic Bottle
Plastic Container
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
64-17-5
C2H6O
3568
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
702
CHEBI:16236
ethanol
CCO
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
64-17-5
C2H6O
3568
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
702
CHEBI:16236
ethanol
CCO
Ethanol 99%+, Absolute, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto di fusione -114°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 78°C
Quantità 2.5 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Pressione del vapore 59 hPa at 20°C
Viscosità 1.2 mPaS at 20°C
Molecular Weight (g/mol) 46.069
Peso formulazione 46.07g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethanol 99+%, absolute
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.