Learn More
Ethanol, Absolute (200 Proof), Molecular Biology Grade, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 16688242 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
4 L
Dimensione della confezione:
0.10L
2.50L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16688242 2.5 L 2.50L
16685992 100 mL 0.10L
16606002 500 mL 500mL
16695992 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Codice prodotto. 16688242 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP2818212
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Conforme alle specifiche ACS
  • Conforme alle specifiche ACS
  • Per la purificazione e la precipitazione degli acidi nucleici
  • L’etanolo ultrapuro di grado per biologia molecolare viene utilizzato per la purificazione e la precipitazione di biomolecole quali gli acidi nucleici e le proteine
  • È usato inoltre in istologia per preparare i reagenti di colorazione e decolorazione e per la disidratazione dei tessuti prima dell’inclusione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-17-5
Formula molecolare C2H6O
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC Name etanolo
SMILES CCO
Specifica
Materiale o nome chimico Ethanol
Punto di fusione -114°C
Nota nome Absolute (200 Proof)
Colore Colorless
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 12°C (53.6°F)
Identificazione Pass Test
Spettro a infrarossi Conforms to reference
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Intervallo percentuale saggio Assay: ≥99.5% (v/v)
Acido titolabile 0.0005 mEq /g max.
Base titolabile 0.0002 mEq /g max.
Formula lineare C2H5OH
Acqua 0.2% max.
Indice di Merck 15, 3814
Punti di ebollizione 78°C
Molecular Weight (g/mol) 46.07
Peso formulazione 46.07
Percent Purity ≥99.5%
Grado Biologia molecolare
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethanol, for molecular biology
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol