Learn More
Ethanol Absolute 99.8+%, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Catalog Number 10000652
190.19 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21953" per avere il tuo prezzo promozionale.
190.19 EUR valido fino al 2024-03-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Bottiglia di plastica HDPE
Flacone in vetro color ambra
HDPE plastic bottle
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Plastic container
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
64-17-5
C2H6O
46.069
3568
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
702
CHEBI:16236
ethanol
CCO
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
64-17-5
C2H6O
46.069
3568
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
702
CHEBI:16236
ethanol
CCO
C2H6O, CAS Number-64-17-5, 2.5L, 78 deg.C, CHEBI:16236, Colorless, 46.07g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, ethanol, -114 deg.C, 3568, 46.069, Amber glass bottle, Liquid, 702, CCO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Imballaggio HDPE plastic bottle
Quantità 2.5 L
Colore Colorless
Peso formulazione 46.07g/mol
pH 7
Punto di fusione -114°C
Punti di ebollizione 78°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethanol 96%, technical, duty free
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.