Learn More
Ethanol-d{6}, 99.5%(Isotopic)
Codice prodotto. 11317968
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11317968 5 g 5g
11307968 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11317968 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036502.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 1516-08-1 | C2H6O | 52.106 g/mol
Persimmon, the fruit treated with ethanol-d_6, thioethers 9d and 9e were obtained, indicating that the C_2 unit originated from acetaldehyde which generated by oxidation of ethanol added externally.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1516-08-1
Formula molecolare C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 52.106
Numero MDL MFCD00051020
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Sinonimo ethanol-d6, 2h6 ethanol, hexadeuteroethanol, 2 h? ethan 2 h ol, ethyl-d5 alcohol-d, ethyl alcohol-d6, ethanol d, ethanol-d6 9ci
PubChem CID 102138
IUPAC Name 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-deuteriooxyethane
SMILES CCO
Specifica
Materiale o nome chimico Ethanol-d6
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome Isotopic
Densità 0.91 g/mL
Odore Alcohol-like
Sensibilità Hygroscopic
Quantità 5 g
Punti di ebollizione 79°C
Formula lineare CD3CD2OD
Numero UN UN1170
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 52.11
Percent Purity 99.5%