Learn More
Ethanol-d6, TRC
Codice prodotto. 30385964
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30385964 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30385964 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE890124500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethanol-d6
CAS 1516-08-1
Formula molecolare C2 2H6 O
Quantità 500 mg
Sinonimo Ethanol D6, Ethyl-d5 alcohol-d (6CI,7CI,8CI), 1,1,2,2,2-Pentadeuteroethanol-d, Deuterioethanol-d6, Deuteroethanol-d6, Hexadeuterioethanol, Hexadeuteroethanol, Perdeuterioethanol, Perdeuteroethanol, [2H6]Ethanol, Ethanol-d6 (9CI)
InChI Formula InChI=1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
SMILES [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-deuteriooxyethane
Molecular Weight (g/mol) 52.11
Peso formulazione 52.0795