Learn More
Etanolo denaturato (esente da imposte), standard IDA del Regno Unito, solo per i titolari di licenza in Irlanda e nel Regno Unito, Honeywell™
Codice prodotto. 15645600
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
25 L
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15645600 2.5 L 2.50L
15665600 25 L 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Codice prodotto. 15645600 Fornitore Fluka N. del fornitore 4586002.5L
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-02-2027
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Identificatori chimici
CAS 64-17-5 , 67-56-1
Formula molecolare C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 46.069
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC Name etanolo
SMILES CCO
Specifica
Materiale o nome chimico Ethanol
Punto di fusione -114°C (literature)
Nota nome Denatured, (UK IDA standard)
CAS min. % ≥50.0000%, ≥3.0000%
CAS max % ≤100.0000%, <10.0000%
Densità 0.789 g/mL at 25 °C(lit.)
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 14°C
Imballaggio Flacone in polietilene
Formula lineare TiCl4
Numero MDL MFCD00011267
Numero UN UN1987
Beilstein 1718733
Punti di ebollizione 78°C to 80°C
Peso formulazione 46
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol; ethyl alcohol, methanol