Learn More
Ethanol solution (Untaxed), Tested according to Ph.Helv., 70 % (v/v) in H2O, for license holders only, Solstice
Codice prodotto. 15640630
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15640630 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Codice prodotto. 15640630 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 028772.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    103.10€ / 2.5L
    Risparmia 19.90€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-05-2027
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Specifica
Materiale o nome chimico Ethanol Solution
Nota nome Tested According to Ph.Helv.
CAS 64-17-5
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 22°C (71.6°F)
Formula molecolare C2H6O
Formula lineare C2H5OH
Numero MDL MFCD00003568
Numero UN UN1170
Beilstein 1718733
Sinonimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
IUPAC Name etanolo
Molecular Weight (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Peso formulazione 46.07g/mol
Percent Purity 0%