Learn More
Ethanol Solution 96%, Molecular Biology Grade, Regulated, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 15552393
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15552393 500 mL 500mL
15518181 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Codice prodotto. 15552393 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP8202500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Ideal for concentrating nucleic acid samples by precipitation
  • DNase, and Protease tested to verify absence of hydrolytic enzymes
  • Combine this blend with commercial “mini-prep“ kits or traditional extraction
  • ACS grade Absolute Ethanol used in preparation of solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-17-5 , 7732-18-5
Formula molecolare C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 46.07
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC Name etanolo
SMILES CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 96% Ethanol Solution
Punto di fusione -114°C
Colore Colorless
Densità 0.80 g/cm3
Quantità 500 mL
Imballaggio Flacone in HDPE
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione ≤0.001%
Acqua 2% to 6% (GC to TCD)
Punti di ebollizione 78°C
Grado Biologia molecolare
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethanol Solution 96%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.