Learn More
Ethanol solution (Untaxed), Tested according to Ph.Helv., 70 % (v/v) in H2O, for license holders only, Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15650630
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
25 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
1L
25L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15650630 25 L Stainless Steel Can 25L
15630630 1 L Poly Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Product Code. 15650630 Supplier Honeywell-Riedel-de Haen Supplier No. 0287725L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.00€
    557.52€ / 25L
    Risparmia 107.48€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
View alternative products
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Chemical Identifiers
CAS 64-17-5 , 7732-18-5
Formula molecolare C2H6O
Numero MDL MFCD00003568
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC Name etanolo
SMILES CCO
Specifications
Materiale o nome chimico Ethanol solution (Untaxed)
Nota nome Tested according to Ph.Helv., 70 % (v/v) in H2O, for license holders only
CAS min. % ≥70.0000%, ≥30.0000%
CAS max % <90.0000%, <50.0000%
Densità 0.886 g/cm3
Quantità 25 L
Punto d'infiammabilità 22°C
Imballaggio Stainless Steel Can
Formula lineare CH3CH2OH
Numero UN UN1170
Beilstein 1718733
Punti di ebollizione 77°C
Molecular Weight (g/mol) 46.07