Learn More
Riedel-de Haën Ethanol (Untaxed) CHROMASOLV™
Click to view available options
Quantità:
7 L
Dimensione della confezione:
7L
Descrizione
- CHROMASOLV™ for HPLC Absolute, without additiveA15≥99.8%For license holders only
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethanol (Untaxed) |
| pH | No data available |
| Punto di fusione | -115°C |
| CAS | 64-17-5 |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.790 to 0.791 g/cm3 (20°C) |
| Punti di ebollizione | 78°C to 79°C (1.013 hPa) |
| Quantità | 7 L |
| Punto d'infiammabilità | 12°C |
| Imballaggio | Returnable Stainless Steel Can |
| Vedi altri risultati |