Learn More
Ethanolamine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10508040 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10508040 500 mL Amber glass bottle 500mL
10346230 2.5 L Amber glass bottle 2.50L
10287233 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.50L
12618635 25 L Metal can 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10508040 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore E/0700/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Kemiske identifikatorer
CAS 141-43-5
Formula molecolare C2H7NO
Molecular Weight (g/mol) 61.08
Numero MDL MFCD00008183
InChI Key HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
PubChem CID 700
ChEBI CHEBI:16000
SMILES NCCO
Tekniske data
Punto di fusione 10°C
Colore Colorless
pH 12
Punti di ebollizione 170°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 500 mL
IUPAC Name 2-aminoethanol
Densità vapore 2.1
Peso formulazione 61.08g/mol
Pressione del vapore 0.48mmHg at 20°C
Forma fisica Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanolamine
Signalord
  • Pericolo
Farekategori
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Faresætning
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Sikkerhedssætning
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.