Learn More
Ethanolamine hydrochloride, 98+%
Codice prodotto. 11313466
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11313466 100 g 100g
11323466 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11313466 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14322.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2002-24-6 | C2H8ClNO | 97.542 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2002-24-6
Formula molecolare C2H8ClNO
Molecular Weight (g/mol) 97.542
Numero MDL MFCD00012892
InChI Key PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-aminoethanol hydrochloride, ethanolamine hydrochloride, ethanolamine hcl, mea hydrochloride, monoethanolamine hydrochloride, ethanolamine chloride, colamine hydrochloride, ethanol, 2-amino-, hydrochloride, ethanolamine-hcl, 2-hydroxyethylammonium chloride
PubChem CID 74819
IUPAC Name 2-aminoethanol;hydrochloride
SMILES C(CO)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Ethanolamine hydrochloride
Punto di fusione 83°C to 86°C
Quantità 100 g
Beilstein 3542892
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,3727
Peso formulazione 97.55
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethanolamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanolamine hydrochloride