Learn More
Ethanolamine hydrochloride, 99+%
Codice prodotto. 10226750 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10226750 250 g Bottiglia in vetro 250g
10761145 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10226750 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 217042500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2002-24-6 | C2H7NO·HCl | 97.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2002-24-6
Formula molecolare C2H7NO·HCl
Molecular Weight (g/mol) 97.55
Numero MDL MFCD00012892
InChI Key PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-aminoethanol hydrochloride, ethanolamine hydrochloride, ethanolamine hcl, mea hydrochloride, monoethanolamine hydrochloride, ethanolamine chloride, colamine hydrochloride, ethanol, 2-amino-, hydrochloride, ethanolamine-hcl, 2-hydroxyethylammonium chloride
PubChem CID 74819
IUPAC Name 2-aminoethanol;hydrochloride
SMILES C(CO)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Ethanolamine hydrochloride
Nota nome p.a.
Punto di fusione 84°C to 86°C
Colore Beige or White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NCH2CH2OH·HCl
Quantità 250 g
Beilstein 04, 275
Indice di Merck 15, 3782
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 97.55
Percent Purity 99+%
Forma fisica Agglomerating Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethanolamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.