Learn More
Ethanolamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethanolamine |
| CAS | 141-43-5 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C2 H7 N O |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 2-Aminoethanol, 1-Amino-2-hydroxyethane, 2-Amino-1-ethanol, 2-Aminoethyl alcohol, 2-Ethanolamine, 2-Hydroxyethanamine, 2-Hydroxyethylamine, Aminoethanol, Colamine, ETA, Envision Conditioner PDD 9020, Ethanolamine, Ethylolamine, Glycinol, Kolamin, MEA, MEA (alcohol), MEA 90, MEA-LCI, Mealan, Monoethanolamine, Olamine, R 100, R 100 (amine), Seramine, β-Aminoethanol, β-Aminoethyl alcohol, β-Ethanolamine, β-Hydroxyethylamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2 |
| SMILES | NCCO |
| IUPAC Name | 2-aminoethanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 61.08 |
| Vedi altri risultati |