Learn More
Ethaverine Hydrochloride, Mikromol™
Beschreibung
Ethaverine Hydrochloride
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Ethaverine Hydrochloride |
| CAS | 985-13-7 |
| Nomi componenti o analita | Ethaverine Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C24 H29 N O4 . Cl H |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Isoquinoline, 1-(3,4-diethoxybenzyl)-6,7-diethoxy-, hydrochloride (7CI,8CI), Isoquinoline, 1-[(3,4-diethoxyphenyl)methyl]-6,7-diethoxy-, hydrochloride (9CI), 6,7-Diethoxy-1-(3,4-diethoxybenzyl)isoquinoline hydrochloride, Barbonin hydrochloride, Diquinol, Ethabid, Ethaverine hydrochloride, Isovex, Laverin, Papetherine hydrochloride, Perparin, Perparin hydrochloride, Perparine hydrochloride, Perperine, Perperine hydrochloride, Ethylpapaverine |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H29NO4.ClH/c1-5-26-21-10-9-17(14-22(21)27-6-2)13-20-19-16-24(29-8-4)23(28-7-3)15-18(19)11-12-25-20;/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.CCOc1ccc(Cc2nccc3cc(OCC)c(OCC)cc23)cc1OCC |
| IUPAC Name | 1-[(3,4-diethoxyphenyl)methyl]-6,7-diethoxyisoquinoline;hydrochloride |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?