Learn More
Ethaverine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethaverine |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H29NO4/c1-5-26-21-10-9-17(14-22(21)27-6-2)13-20-19-16-24(29-8-4)23(28-7-3)15-18(19)11-12-25-20/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3 |
| Peso formulazione | 395.2097 |
| Percent Purity | >95% |