Learn More
Ethaverine, TRC
Codice prodotto. 17962455
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17962455 10 mg 10mg
17903465 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17962455 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE67670010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 486-47-5
Formula molecolare C24 H29 N O4
Molecular Weight (g/mol) 395.49
Sinonimo 1-(3,4-Diethoxybenzyl)-6,7-diethoxyisoquinoline, Perparine, 1-(3,4-Diethoxybenzyl)-6,7-diethoxyisoquinoline, 6,7-Diethoxy-1-(3,4-diethoxybenzyl)isoquinoline, Barbonin, Barbonine, Dyscural, Ethylpapaverine, Ethylpapaverine
IUPAC Name 1-[(3,4-diethoxyphenyl)methyl]-6,7-diethoxyisoquinoline
SMILES CCOc1ccc(Cc2nccc3cc(OCC)c(OCC)cc23)cc1OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethaverine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C24H29NO4/c1-5-26-21-10-9-17(14-22(21)27-6-2)13-20-19-16-24(29-8-4)23(28-7-3)15-18(19)11-12-25-20/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3
Peso formulazione 395.2097
Percent Purity >95%