Learn More
Ethephon 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30316586
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316586 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30316586 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA13230000AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethephon
CAS 16672-87-0
Nomi componenti o analita Ethephon
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C2 H6 Cl O3 P
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6)
SMILES OP(=O)(O)CCCl
IUPAC Name 2-chloroethylphosphonic acid
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 144.49
Quantità 1 mL
Peso formulazione 143.9743 g/mol