Learn More
Ethephon, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30324030
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324030 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324030 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC13230000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethephon
CAS 16672-87-0
Nomi componenti o analita Ethephon
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C2 H6 Cl O3 P
Certificazione/Conformità ISO/IEC 17025
InChI Formula InChI=1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6)
SMILES OP(=O)(O)CCCl
IUPAC Name 2-chloroethylphosphonic acid
Molecular Weight (g/mol) 144.49
Quantità 100 mg
Peso formulazione 143.9743 g/mol