Learn More
Ethidium Bromide (1% Solution/Molecular Biology), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10132863
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10132863 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10132863 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP130210
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1239-45-8 | C21H20BrN3 | 394.32 g/mol
Amber Poly Bottle; 10mL
Ethidium Bromide is an intercalating dye used in the visualization of DNA and RNA in electrophoresis gels and cesium chloride density gradients.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethidium Bromide
Colore Red
Nota nome 1% Solution
CAS 1239-45-8, 7732-18-5
Imballaggio Clear Bottle
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Formula molecolare C21H20BrN3
Numero MDL MFCD00011724
Quantità 10 mL
Indice di Merck 15, 4769
Forma fisica Liquid
Sinonimo ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
InChI Key ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
IUPAC Name 5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium-3,8-diamine;bromide
Molecular Weight (g/mol) 394.32
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
Peso formulazione 394.33
Grado Biologia molecolare
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethidium bromide, 1% Solution/Molecular Biology
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H331-Tossico se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3, 8-Diamino-1-ethyl-6-phenylphenantridinium bromide