Learn More
Ethidium bromide, 95%, pure
Codice prodotto. 10742791 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10742791 1 g Bottiglia in vetro 1g
10042120 5 g Bottiglia in vetro 5g
11976611 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10742791 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 170960010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1239-45-8 | C21H20BrN3 | 394.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1239-45-8
Formula molecolare C21H20BrN3
Molecular Weight (g/mol) 394.32
Numero MDL MFCD00011724
InChI Key ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
IUPAC Name 5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium-3,8-diamine;bromide
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Ethidium bromide
Punto di fusione 260.0°C to 262.0°C
Colore Purple to Red
pH ∼4.5 (1% aq. soln. at 20°C)
Punto d'infiammabilità >100°C
Perdita all'essiccatura 5.0% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15,4769
Informazioni di solubilità (1% in water) Clear red
Peso formulazione 394.3
Percent Purity 95%
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder