Learn More
Ethidium bromide, 95%
Codice prodotto. 11416750
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11416750 5 g 5g
11406750 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11416750 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L07482.06
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1239-45-8 | C21H20BrN3 | 394.32 g/mol
For DNA isolation and visualization
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1239-45-8
Formula molecolare C21H20BrN3
Molecular Weight (g/mol) 394.32
Numero MDL MFCD00011724
InChI Key ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Ethidium bromide
Punto di fusione ∽261°C (decomposition)
Odore Weak
Note percentuale saggio (dry wt.)
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Beilstein 3642536
Indice di Merck 14,4731
IUPAC Name 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
Peso formulazione 394.32
Percent Purity 98%