Learn More
Ethidium bromide, >98%, Molecular Biology Reagent, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11496431 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11496431 25 g
11476431 1 g
11486431 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11496431 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219399325
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Identificatori chimici
CAS 1239-45-8
Formula molecolare C21H20BrN3
Molecular Weight (g/mol) 394.32
Numero MDL MFCD00011724
InChI Key ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
IUPAC Name 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Ethidium bromide
Colore Brown-Red
Intervallo percentuale saggio ≥98%
Quantità 25 g
Peso formulazione 394.3
Grado Molecular Biology Reagent
Forma fisica Powder