Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethidium Bromide, Molecular Biology Grade, 98%
Codice prodotto. 15478689
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15478689 25 g 25g
15468689 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15478689 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J67270.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1239-45-8 | C21H20BrN3, C21H20BrN3 | 394.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1239-45-8
Formula molecolare C21H20BrN3
Sinonimo 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide; Homidium bromide
Specifica
Saggio 98%
Colore Red to purple
Peso formulazione 394.32
Punto di fusione ca 261° dec.
Odore Weak
Product Type Ethidium Bromide
Purezza Molecular Biology Grade
Quantità 25 g
Forma Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethidium bromide, Molecular Biology Grade
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,8-Diamino-1-ethyl-6-phenylphenantridinium bromide