Learn More
Ethidium bromide soln., 10mg/ml
Codice prodotto. 15494679
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15494679 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15494679 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J62282.AB
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1239-45-8 | C21H20BrN3 | 394.32 g/mol
Ethidium bromide has been used in a number of fluorimetric assays for nucleic acids.1,2,3 It has been shown to bind to single-stranded DNA (although not as strongly) and triple-stranded DNA.4 Because of its ability to bind to DNA, EtBr is an inhibitor of DNA polymerase. Ethidium bromide intercalates double-stranded DNA and RNA and acts as a frameshift mutagen. It can also be used in conjunction with acridine orange to differentiate between viable, apoptotic and necrotic cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethidium bromide soln.
Colore Red
CAS 1239-45-8
Concentrazione 10mg/ml
Odore Odorless
Formula molecolare C21H20BrN3
Numero MDL MFCD00011724
Quantità 10 mL
Numero UN UN2810
Indice di Merck 14,4731
Forma fisica Liquid
Sinonimo ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
Informazioni di solubilità Soluble in water (10mg/mL).
InChI Key ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
IUPAC Name 5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium-3,8-diamine;bromide
Molecular Weight (g/mol) 394.32
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
Peso formulazione 394.32
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethidium bromide solution, 10 mg/ml
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H331-Tossico se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,8-Diamino-1-ethyl-6-phenylphenantridinium bromide