Learn More
MP Biomedicals™ Ethidium Bromide Solution (10mg/mL)
Codice prodotto. 11417060 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
6 x 10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
60mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11417060 10 mL 10mL
11427060 6 x 10 mL 60mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11417060 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 11ETBC1001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.85€
    70.35€ / 10mL
    Risparmia 3.50€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ethidium Bromide Solution (10mg/mL), Molecular biology grade
  • Concentration : 0.95 – 1.05%
  • Purity (on dry basis) : > 98.0%
  • RNase, DNase, Protease free
  • Fluorescent DNA and RNA intercalating agent.
  • Used as a dye for DNA and RNA electrophoresis.
  • Storage: Store at + 4°C protected from light.
  • A 10 mg/mL Ready-To-Use solution of EtBr in specially filtered, deionized water.
  • Ethidium bromide has been used in a number of fluorimetric assays for nucleic acids.
  • It has been shown to bind to single-stranded DNA (although not as strongly) and triple-stranded D
  • Ethidium bromide (EtBr) is useful for all applications requiring nucleic acid staining including CsCl plasmid DNA isolation and is the most commonly used nucleic acid stain for PAGE or agarose gel electrophoresis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 1239-45-8
Rilevamento 15-30 min with 0.5mg/mL solution
Colore Dark Red/Purple
Concentrazione 10 mg/mL
Forma Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Nucleic Acid Electrophoresis; Blotting & Detection; Nucleic Acidgel Electrophoresis & Blotting
Peso molecolare 394.3
Quantità 10 mL
Requisiti di stoccaggio Store at +4°C, protect from light.
Product Type Fluorescent DNA/RNA Stain
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ethidium bromide solution 10µg/ml
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H331-Tossico se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethidium bromide