Learn More
Ethidium Bromide Solution, for Electrophoresis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10375700 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10375700 50 mL 50mL
10714181 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10375700 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore E/P800/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1239-45-8
Formula molecolare C21H20BrN3
Molecular Weight (g/mol) 394.32
Numero MDL MFCD00011724
InChI Key ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
IUPAC Name 5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium-3,8-diamine;bromide
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Specifica
Colore Red
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 50 mL
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethidium Bromide solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H331-Tossico se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.