Learn More
Ethidium Bromide Solution, for Electrophoresis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10714181 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
Codice prodotto. 10714181
Marca: Fisher Chemical E/P800/03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1239-45-8
Formula molecolare C21H20BrN3
Molecular Weight (g/mol) 394.32
Numero MDL MFCD00011724
InChI Key ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
IUPAC Name 5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium-3,8-diamine;bromide
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Specifica
Colore Red
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 10 mL
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethidium Bromide solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H331-Tossico se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3, 8-Diamino-1-ethyl-6-phenylphenantridinium bromide