Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethidium Bromide Solution |
| CAS | 1239-45-8 |
| Formula molecolare | C21H20BrN3 |
| Numero MDL | MFCD00011724 |
| Sinonimo | ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l |
| InChI Key | ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12 |
| IUPAC Name | 5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium-3,8-diamine;bromide |
| Molecular Weight (g/mol) | 394.32 |
| PubChem CID | 14710 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethidium Bromide Solution
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- H331-Tossico se inalato.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethidium Bromide