Learn More
Ethion, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Ethion |
| CAS | 563-12-2 |
| Analyte or Component Names | Ethion |
| Shipping Condition | +20°C |
| Molecular Formula | C9 H22 O4 P2 S4 |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Phosphorodithioic acid, SP,SP'-methylene OP,OP,OP',OP'-tetraethyl ester, Phosphorodithioic acid, S,S'-methylene O,O,O',O'-tetraethyl ester (8CI,9CI), Diethion, ENT 24,105, Ethiol 100, Ethion, Ethopaz, Ethyl methylene phosphorodithioate ([(EtO)2P(S)S]2CH2), Fosfatox E, Hylemax, Hylemox, Match, Niagara 1240, Nialate, O,O,O',O'-Tetraethyl S,S'-methylene bis(phosphorodithioate), Phosphotox E, RP 8167, Rhodocide, Rodocid, Rodocide, Tetraethyl S,S'-methylene bis(phosphorothiolothionate), Tomahawk |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H22O4P2S4/c1-5-10-14(16,11-6-2)18-9-19-15(17,12-7-3)13-8-4/h5-9H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOP(=S)(OCC)SCSP(=S)(OCC)OCC |
| IUPAC Name | diethoxyphosphinothioylsulfanylmethylsulfanyl-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?