Learn More
Ethion, TRC
Codice prodotto. 30379835
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30379835 10 g
30377554 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30379835 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE67830510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 563-12-2
Formula molecolare C9 H22 O4 P2 S4
Molecular Weight (g/mol) 384.48
Sinonimo Phosphorodithioic acid, S,S'-methylene O,O,O',O'-tetraethyl ester (8CI,9CI), Diethion, ENT 24,105, Ethiol 100, Ethion, Ethopaz, Ethyl methylene phosphorodithioate ([(EtO)2P(S)S]2CH2), Fosfatox E, Hylemax, Hylemox, Match, Niagara 1240, Nialate, O,O,O',O'-Tetraethyl S,S'-methylene bis(phosphorodithioate), Phosphotox E, RP 8167, Rhodocide, Rodocid, Rodocide, Tetraethyl S,S'-methylene bis(phosphorothiolothionate), Tomahawk
IUPAC Name diethoxyphosphinothioylsulfanylmethylsulfanyl-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCSP(=S)(OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethion
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C9H22O4P2S4/c1-5-10-14(16,11-6-2)18-9-19-15(17,12-7-3)13-8-4/h5-9H2,1-4H3
Peso formulazione 383.9876