Learn More
Ansell ETHIPARAT Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Gloves, Sterile Single-Packed
Codice prodotto. 17839662
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Dimensione della confezione:
100 paia
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
17839662 Medium 100 paia
17829662 Large 100 paia
17849662 Small 100 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 17839662 Fornitore Ansell N. del fornitore M3345
Discount Lab Supplies
Usa il codice promozionale 28170
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Synthetic, sterile single packed, powder-free examination glove ideal for brief, sterile applications.
  • This sterile, synthetic glove is made from copolymer materials (ethylene vinyl acetate film) and is is a safe and effective alternative to natural rubber latex.
  • It is ideal for frequent use in sterile exmaination (non-surgical) procedures and can also be used as a glove liner for increased protection.
  • Packaged as a single sterile glove per pouch
  • Packaged on backing paper for easy donning
  • Cost effective synthetic alternative for sterile applications
  • Protects from latex Type I allergy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certifications/Compliance (Europe) EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Chemotherapeutic Rated No
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare
AQL 1.5
Colore Clear
Monouso Single-use
Finitura esterna No Texture
Finger Thickness (English) 1.2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.03 mm
Latex Free
Materiale EVA
Palm Thickness (English) 1.2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.03 mm
Powdered Powder Free
Product Type Examination Gloves
Size Medium
Spessore (sistema imperiale) 1.2 mil
Spessore (sistema metrico) 0.03 mm
FDA 510 (k) No
Modello ETHIPARAT Sterile Singles
Lunghezza (sistema imperiale) 10.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 278 mm