Learn More
Ethopabate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478846
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16478846 100 mg 100mg
16432306 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16478846 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB2138
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Ethopabate is an antiprotozoal agent which has been widely used to treat and prevent coccidiosis in chickens.
Ethopabate is an antiprotozoal agent which has been widely used to treat and prevent coccidiosis in chickens.
Specifica
Materiale o nome chimico Ethopabate
Forma fisica Solid
CAS 59-06-3
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H15NO4
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Ethyl pabate
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (210.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1OCC
Molecular Weight (g/mol) 237.25
Peso formulazione 237.25
Percent Purity 99.22%
Grado Research
Research purposes only