Learn More
Ethopabate, TRC
Codice prodotto. 30135382
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135382 2.5 g 2.50g
30010304 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135382 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE8908002.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59-06-3
Formula molecolare C12 H15 N O4
Molecular Weight (g/mol) 237.25
Sinonimo Benzoic acid, 4-(acetylamino)-2-ethoxy-, methyl ester, Benzoic acid, 4-acetamido-2-ethoxy-, methyl ester (7CI,8CI), 4-Acetamido-2-ethoxybenzoic acid methyl ester, Ethopabate, Ethyl pabate, Methyl 2-ethoxy-4-acetamidobenzoate, Methyl 4-(acetylamino)-2-ethoxybenzoate, Methyl 4-acetamido-2-ethoxybenzoate
IUPAC Name methyl 4-acetamido-2-ethoxybenzoate
SMILES CCOc1cc(NC(=O)C)ccc1C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethopabate
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C12H15NO4/c1-4-17-11-7-9(13-8(2)14)5-6-10(11)12(15)16-3/h5-7H,4H2,1-3H3,(H,13,14)
Peso formulazione 237.1001