Learn More
Ethoxazene Hydrochloride, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethoxazene Hydrochloride |
| CAS | 2313-87-3 |
| Nomi componenti o analita | Ethoxazene Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C14 H16 N4 O . Cl H |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 1,3-Benzenediamine, 4-[2-(4-ethoxyphenyl)diazenyl]-, hydrochloride (1:1), 1,3-Benzenediamine, 4-[(4-ethoxyphenyl)azo]-, monohydrochloride (9CI), m-Phenylenediamine, 4-[(p-ethoxyphenyl)azo]-, monohydrochloride (8CI), 4-[(p-Ethoxyphenyl)azo]-m-phenylenediamine hydrochloride, Ethoxazene hydrochloride, NSC 7214, SQ 2128, Serenium |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H16N4O.ClH/c1-2-19-12-6-4-11(5-7-12)17-18-14-8-3-10(15)9-13(14)16;/h3-9H,2,15-16H2,1H3;1H |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Cl.CCOc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(N)cc2N |
| Vedi altri risultati |