Learn More
Ethoxyamine hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 10740482 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10740482 10 g Bottiglia in vetro 10g
10615681 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10740482 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 409610100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3332-29-4 | C2H7NO·HCl | 97.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3332-29-4
Formula molecolare C2H7NO·HCl
Molecular Weight (g/mol) 97.54
Numero MDL MFCD00012956
InChI Key NUXCOKIYARRTDC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethoxyamine hydrochloride, o-ethylhydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-ethyl-, hydrochloride, ethoxyamine hcl, hydroxylamine, o-ethyl-, hydrochloride 1:1, ethoxyaminehydrochloride, aminooxy ethane hydrochloride 1:1, etonh2.hcl, ethoxylamine hydrochloride, nh2och2ch3.hcl
PubChem CID 76850
IUPAC Name O-ethylhydroxylamine;hydrochloride
SMILES CCON.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Ethoxyamine hydrochloride
Nota nome 99+%
Punto di fusione 130°C to 133°C
Colore Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5ONH2·HCl
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 97.54
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystals, Powder or Flakes
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethoxyamine hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.