Learn More
Ethoxyamine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethoxyamine Hydrochloride |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H7NO.ClH/c1-2-4-3;/h2-3H2,1H3;1H |
| Peso formulazione | 97.0294 |