Learn More
Ethoxybenzene, TRC
Codice prodotto. 30387308
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30387308 25 mL 25mL
30383693 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30387308 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE89064525ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-73-1
Formula molecolare C8H10O
Molecular Weight (g/mol) 122.16
Sinonimo Phenetole, Ethoxybenzene, Ethyl Phenyl Ether, NSC 406706, Phenetol, Phenoxyethane, Phenyl Ethyl Ether
SMILES CCOc1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethoxybenzene
Quantità 25 mL
InChI Formula InChI=1S/C8H10O/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Peso formulazione 122.0732