Learn More
Ethoxycarbonyl isocyanate, 90%, tech.
Codice prodotto. 11945681 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11945681 25 g Bottiglia in vetro 25g
10561151 1 g Bottiglia in vetro 1g
10412845 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11945681 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 314310250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 19617-43-7 | C4H5NO3 | 115.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19617-43-7
Formula molecolare C4H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 115.09
InChI Key VMVZGGPZNHFGKS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethoxycarbonyl isocyanate, ethyl isocyanatoformate, ethyl carbonisocyanatidate, ethyl n-carbonylcarbamate, ethoxycarbonylisocyanate, carbonisocyanatidic acid, ethyl ester, ethyl isocyanatooate, ethylisocyanatoformate, acmc-20al2o, carbonisocyanatidicacid,ethylester
PubChem CID 300166
IUPAC Name ethyl N-(oxomethylidene)carbamate
SMILES CCOC(=O)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethoxycarbonyl isocyanate
Colore Colorless
Densità 1.1100g/mL
Punti di ebollizione 25.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 35°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5O2CNCO
Indice di rifrazione 1.4060 to 1.4090
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.11
Peso formulazione 115.09
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid