Learn More
Ethoxycarbonyl isothiocyanate, 95%
Codice prodotto. 10757358 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10757358 25 g Bottiglia in vetro 25g
10208097 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10757358 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 187850250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16182-04-0 | C4H5NO2S | 131.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16182-04-0
Formula molecolare C4H5NO2S
Molecular Weight (g/mol) 131.15
Numero MDL MFCD00004814
InChI Key BDTDECDAHYOJRO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethoxycarbonyl isothiocyanate, ethyl isothiocyanatoformate, carbethoxy isothiocyanate, ethoxycarbonylisothiocyanate, ethyl n-carbothioylcarbamate, ethyl n-sulfanylidenemethylidene carbamate, ethyl isothiocyanatidocarbonate, carbon isothiocyanatidic acid, ethyl ester, o-ethyl carbonisothiocyanatidate
PubChem CID 85320
IUPAC Name ethyl N-(sulfanylidenemethylidene)carbamate
SMILES CCOC(=O)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico Ethoxycarbonyl isothiocyanate
Densità 1.1600g/mL
Punti di ebollizione 56.0°C (18.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 50°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare SCNCOOCH2CH3
Quantità 25 g
Beilstein 03, III, 279
Fieser 04,223; 06,250; 07,146
Gravità specifica 1.16
Peso formulazione 131.15
Percent Purity 95%