Learn More
(Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulfonium bromide, 98%
Codice prodotto. 11399963
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11399963 10 g 10g
11309973 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11399963 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L00266.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5187-82-6 | C6H13BrO2S | 229.132 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5187-82-6
Formula molecolare C6H13BrO2S
Molecular Weight (g/mol) 229.132
Numero MDL MFCD00830557
InChI Key JXFPTJYKYKVENJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo ethoxycarbonylmethyl dimethylsulfonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethylsulfonium bromide, carbethoxymethyl-dimethylsulfonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethylsulfanium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethyl sulfonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethylsulphonium bromide, sulfonium, carbethoxymethyl dimethyl-, bromide, sulfonium, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethyl-, bromide, carbethoxymethyl dimethylsulfonium bromide, acmc-1az78
PubChem CID 78861
IUPAC Name (2-ethoxy-2-oxoethyl)-dimethylsulfanium;bromide
SMILES CCOC(=O)C[S+](C)C.[Br-]
Specifica
Materiale o nome chimico (Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulfonium bromide
Punto di fusione ∽80°C (decomposition)
Quantità 10 g
Beilstein 4161472
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 229.14
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulfoniumbromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: (Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulfoniumbromide