Learn More
Ethoxymethylene Malononitrile, TRC
Codice prodotto. 30378935
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30378935 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30378935 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE89245010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethoxymethylene Malononitrile
CAS 123-06-8
Formula molecolare C6 H6 N2 O
Quantità 10 g
Sinonimo Propanedinitrile, 2-(ethoxymethylene)-, Malononitrile, (ethoxymethylene)- (6CI,7CI,8CI), Propanedinitrile, (ethoxymethylene)- (9CI), 2-(Ethoxymethylene)propanedinitrile, (Ethoxymethylene)malonodinitrile, (Ethoxymethylene)malononitrile, (Ethoxymethylene)propanedinitrile, (Ethoxymethylidene)malononitrile, (β-Ethoxymethylene)malononitrile, 1,1-Dicyano-2-ethoxyethene, 1-Ethoxy-2,2-dicyanoethene, 1-Ethoxy-2,2-dicyanoethylene, 1-Ethoxymethylenemalonitrile, 2-(Ethoxymethylene)malononitrile, 2-Cyano-3-ethoxyacrylonitrile, 2-Ethoxy-1,1-ethenedicarbonitrile, Ethoxymethylenemalonitrile, NSC 27792, α-Cyano-β-ethoxyacrylonitrile
InChI Formula InChI=1S/C6H6N2O/c1-2-9-5-6(3-7)4-8/h5H,2H2,1H3
SMILES CCOC=C(C#N)C#N
IUPAC Name 2-(ethoxymethylidene)propanedinitrile
Molecular Weight (g/mol) 122.12
Peso formulazione 122.048