Learn More
Ethoxymethylenemalononitrile, 98%
Codice prodotto. 10361574 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10361574 500 g Bottiglia in vetro 500g
10031050 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10361574 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 117925000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 123-06-8 | C6H6N2O | 122.127 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-06-8
Formula molecolare C6H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 122.13
Numero MDL MFCD00001854
InChI Key OEICGMPRFOJHKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethoxymethylenemalononitrile, ethoxymethylene malononitrile, propanedinitrile, ethoxymethylene, 2-ethoxymethylene malononitrile, 2-ethoxymethylidene propanedinitrile, 2-cyano-3-ethoxyacrylonitrile, ethoxymethylene propanedinitrile, usaf a-9230, usaf kf-10
PubChem CID 67152
IUPAC Name 2-(ethoxymethylidene)propanedinitrile
SMILES CCOC=C(C#N)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Ethoxymethylenemalononitrile
Punto di fusione 63°C to 68°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 155g/mL
Quantità 500 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare C2H5OCH=C(CN)2
Beilstein 03, I, 162
Peso formulazione 122.13
Percent Purity ≥97.5% (GC)